Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4,6-Tri-O-benzyl-2-désoxy-D-lyxo-hexopyranose ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (3R,4S,5R)-3,4,6-Tris(benzyloxy)-5-hydroxyhexanal, 2-Deoxy-D-galactopyranose 3,4,6-Tribenzyl Ether

T1932-100MG
TCIAT1932-100MGEA 218 EUR InStock
TCIAT1932-100MG
3,4,6-Tri-O-benzyl-2-désoxy-D-lyxo-hexopyranose ≥98.0% (par HPLC)
3,4,6-Tri-O-benzyl-2-désoxy-D-lyxo-hexopyranose


Formule: C₂₇H₃₀O₅
MW: 434,53 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797169
Numéro CAS: 94189-64-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +39.0 to +44.0 deg (C=1, Chloroform) (24hrs allow)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité