3,4,6-Tri-O-benzyl-2-désoxy-D-arabino-hexopyranose ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
T1933-100MG
TCIAT1933-100MGEA 80.3 EUR InStock
TCIAT1933-100MG
3,4,6-Tri-O-benzyl-2-désoxy-D-arabino-hexopyranose ≥98.0% (par HPLC)
3,4,6-Tri-O-benzyl-2-désoxy-D-arabino-hexopyranose
Formule: C₂₇H₃₀O₅
MW: 434,53 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797170
Numéro CAS: 132732-60-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +46.0 to +50.0 deg (C=1, Chloroform)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité