Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-O-(Triisopropylsilyl)-D-glucal ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T1936-100MG
TCIAT1936-100MGEA 219 EUR InStock
TCIAT1936-100MG
6-O-(Triisopropylsilyl)-D-glucal ≥95.0% (par GC)
6-O-(Triisopropylsilyl)-D-glucal


Formule: C₁₅H₃₀O₄Si
MW: 302,49 g/mol
Numéro CAS: 137915-37-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité