Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2,4,6-Triméthylphényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Mesitylacetonitrile, Mesitylacetonitrile, 2,4,6-Trimethylbenzyl cyanide

T1938-5G
TCIAT1938-5GEA 71.5 EUR InStock
TCIAT1938-5G
(2,4,6-Triméthylphényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
(2,4,6-Triméthylphényl)acétonitrile


Formule: C₁₁H₁₃N
MW: 159,23 g/mol
Point d'ébullition: 147 - 156 °C (18 -rr)
Point de fusion: 79 °C
Numéro MDL: MFCD00013815
Numéro CAS: 34688-71-6
EINECS: 252-151-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f226f15416b4689e15cdd94481c7bfd1613bb6a8&vid=f226f15416b4689e15cdd94481c7bfd1613bb6a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité