Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Trifluorométhoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T1940-5G
TCIAT1940-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAT1940-5G
4'-Trifluorométhoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
4'-Trifluorométhoxyacétophénone


Formule: C₉H₇F₃O₂
Point d'ébullition: 110 °C (30 -rr)
Densité: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 88°C
Numéro MDL: MFCD00042404
Numéro CAS: 85013-98-5
EINECS: 285-066-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=abecaf97bfd7133812947b558df1b010a7a2629f&vid=abecaf97bfd7133812947b558df1b010a7a2629f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité