Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl alcohol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T1942-5G
TCIAT1942-5GEA 306 EUR InStock
TCIAT1942-5G
2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl alcohol


Formule: C₇H₄F₄O
Numéro MDL: MFCD03701105
Numéro CAS: 53001-70-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdc8a3ea65a38c20308acd1658e246e2839af36b&vid=cdc8a3ea65a38c20308acd1658e246e2839af36b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 16.0 to 20.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité