Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III) ≥95.0% (par HPLC), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI
Attention

T1946-200MG
TCIAT1946-200MGEA 483 EUR InStock
TCIAT1946-200MG
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III) ≥95.0% (par HPLC), purifié par sublimation
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III)


Formule: C₃₃H₂₄IrN₃
Numéro MDL: MFCD04039766
Numéro CAS: 94928-86-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c18cbea441aabaf61904dfbb03e88df448f0b865&vid=bf80a547ea9dc9f4ec01c3f86381ed0741cd0a9f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité