Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4,4-Trifluoro-3-hydroxybutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate

T1949-5G
TCIAT1949-5GEA 263 EUR InStock
TCIAT1949-5G
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate


Formule: C₆H₉F₃O₃
MW: 186,13 g/mol
Point d'ébullition: 83°C
Numéro MDL: MFCD00040842
Numéro CAS: 372-30-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 24.0 to 27.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité