Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de 2,3,4,6-tétra-O-acetyl-α-D-glucopyrannosyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique) stabilisé

Fournisseur: TCI

Stabilization: Stabilised with calcium carbonate

T1961-5G
TCIAT1961-5GEA 51.7 EUR InStock
TCIAT1961-5G
Bromure de 2,3,4,6-tétra-O-acetyl-α-D-glucopyrannosyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique) stabilisé
Bromure de 2,3,4,6-tétra-O-acetyl-α-D-glucopyrannosyle


Formule: C₁₄H₁₉BrO₉
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063254
Numéro CAS: 572-09-8
EINECS: 209-339-0
Merck Index: 14,00060
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 92.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +192 to +205 deg (C=3, CHCl3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité