Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyridine

T1963-1G
TCIAT1963-1GEA 153 EUR InStock
TCIAT1963-1G
3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine


Formule: C₁₀H₁₃NSi
MW: 175,31 g/mol
Point d'éclair: 94°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01863744
Numéro CAS: 80673-00-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=576759253e009d0e1379d83cf926b32bd21d53ee&vid=576759253e009d0e1379d83cf926b32bd21d53ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité