Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ω,3,4-Trichloroacétophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α,3,4-Trichloroacetophenone, 2-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone, 3,4-Dichlorophenacyl chloride, 2,3',4'-Trichloroacetophenone

T1965-5G
TCIAT1965-5GEA 63.8 EUR InStock
TCIAT1965-5G
ω,3,4-Trichloroacétophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
ω,3,4-Trichloroacétophénone


Formule: C₈H₅Cl₃O
MW: 223,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD03970382
Numéro CAS: 42981-08-8
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1604be33c4becfca26088d67bfe9131cb5f9c54&vid=b1604be33c4becfca26088d67bfe9131cb5f9c54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité