Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,4,6-Tétra-O-benzyl-D-glucopyranosyle fluorure ≥96.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

T1971-500MG
TCIAT1971-500MGEA 308 EUR InStock
TCIAT1971-500MG
2,3,4,6-Tétra-O-benzyl-D-glucopyranosyle fluorure ≥96.0% (par HPLC)
2,3,4,6-Tétra-O-benzyl-D-glucopyranosyle fluorure


Formule: C₃₄H₃₅FO₅
MW: 542,65 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01862264
Numéro CAS: 122741-44-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 42.0 to 47.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +26.0 to +30.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité