Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride

T1983-5G
TCIAT1983-5GEA 94.6 EUR InStock
TCIAT1983-5G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol ≥97.0% (par GC)
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol


Formule: C₇HF₇O
Numéro MDL: MFCD00155984
Numéro CAS: 2787-79-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=119aef8a95cfacdcc2d00a48d417efbc4cc7282c&vid=119aef8a95cfacdcc2d00a48d417efbc4cc7282c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité