Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triéthylborane ∼11% ∼1 mol/L dans le THF

Fournisseur: TCI
Danger

T1984-100ML
TCIAT1984-100MLEA 324 EUR InStock
TCIAT1984-100ML
Triéthylborane ∼11% ∼1 mol/L dans le THF
Triéthylborane


Formule: C₆H₁₅B
Point d'éclair: –22°C
Numéro MDL: MFCD00009022
Numéro CAS: 97-94-9
EINECS: 202-620-9
ONU: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09668
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d11eadb940b96460b6a408c0d8a69aac3ed8fa0&vid=cf42a4007239e6cdcaf4bd003f1c02a3a4d01b91&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.5 to 14.5 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité