Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4,5,6-Tetrafluorosalicylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

T1988-1G
TCIAT1988-1GEA 205 EUR InStock
TCIAT1988-1G
3,4,5,6-Tetrafluorosalicylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3,4,5,6-Tetrafluorosalicylic acid


Formule: C₇H₂F₄O₃
Numéro MDL: MFCD00483242
Numéro CAS: 14742-36-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f3f65c53df5bb4f9889a73be55306592d198f00&vid=7f3f65c53df5bb4f9889a73be55306592d198f00&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 175.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité