Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Chlorométhyl)-1,3,5-triisopropylbenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T1989-5G
TCIAT1989-5GEA 110 EUR InStock
TCIAT1989-5G
2-(Chlorométhyl)-1,3,5-triisopropylbenzène ≥98.0% (par GC)
2-(Chlorométhyl)-1,3,5-triisopropylbenzène


Formule: C₁₆H₂₅Cl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03701106
Numéro CAS: 38580-86-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 37.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité