Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fluorure de 2,3,4,6-tétra-O-acetyl-α-D-glucopyrannosyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-fluorotetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate, 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl fluoride, 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-glucopyranosyl Fluoride

T1995-1G
TCIAT1995-1GEA 159 EUR InStock
TCIAT1995-1G
Fluorure de 2,3,4,6-tétra-O-acetyl-α-D-glucopyrannosyle ≥98.0% (par GC)
Fluorure de 2,3,4,6-tétra-O-acetyl-α-D-glucopyrannosyle


Formule: C₁₄H₁₉FO₉
MW: 350,29 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00792705
Numéro CAS: 3934-29-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b34826c31d71a46f69202d7b99d772c8110f3c6&vid=0b34826c31d71a46f69202d7b99d772c8110f3c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +91.0 to +97.0 deg (C=1, CHCl3)
Solubility in Chloroform almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité