Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétrafluorohydroquinone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluorohydroquinone, Tetrafluorobenzene-1,4-diol

T2003-5G
TCIAT2003-5GEA 82.5 EUR InStock
TCIAT2003-5G
Tétrafluorohydroquinone ≥97.0% (par GC)
Tétrafluorohydroquinone


Formule: C₆H₂F₄O₂
MW: 182,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002340
Numéro CAS: 771-63-1
EINECS: 212-237-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71670373f8a13113579b6b530a3b79b1c3dfd10c&vid=71670373f8a13113579b6b530a3b79b1c3dfd10c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité