Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetrabutylphosphonium benzotriazolate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

T2005-25G
TCIAT2005-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAT2005-25G
Tetrabutylphosphonium benzotriazolate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Tetrabutylphosphonium benzotriazolate


Formule: C₂₂H₄₀N₃P
Numéro MDL: MFCD04038148
Numéro CAS: 109348-55-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité