Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetrabutylphosphonium tetrafluoroborate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

T2006-25G
TCIAT2006-25GEA 109 EUR InStock
TCIAT2006-25G
Tetrabutylphosphonium tetrafluoroborate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Tetrabutylphosphonium tetrafluoroborate


Formule: C₁₆H₃₆BF₄P
Numéro MDL: MFCD00270144
Numéro CAS: 1813-60-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2e86f06985a5e110accaa09da0750275eeef941&vid=d2e86f06985a5e110accaa09da0750275eeef941&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 97.0 to 100.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité