Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetraethylammonium fluoride tetrahydrofluoride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

T2027-10G
TCIAT2027-10GEA 189 EUR InStock
TCIAT2027-10G
Tetraethylammonium fluoride tetrahydrofluoride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Tetraethylammonium fluoride tetrahydrofluoride


Formule: C₈H₂₀FN·4HF
Numéro MDL: MFCD06797184
Numéro CAS: 145826-81-9
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité