Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9H,9H-Triacontafluoro-8,10-heptadecanedione ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 9H,9H-Perfluoro-8,10-heptadecanedione

T2037-100MG
TCIAT2037-100MGEA 390 EUR InStock
TCIAT2037-100MG
9H,9H-Triacontafluoro-8,10-heptadecanedione ≥98.0% (par GC)
9H,9H-Triacontafluoro-8,10-heptadecanedione


Formule: C₁₇H₂F₃₀O₂
MW: 808,15 g/mol
Numéro CAS: 36554-97-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité