Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(4-trifluoromethylphenyl)bismuth dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dichlorotris(4-trifluoromethylphenyl)bismuth

T2038-1G
TCIAT2038-1GEA 197 EUR InStock
TCIAT2038-1G
Tris(4-trifluoromethylphenyl)bismuth dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(4-trifluoromethylphenyl)bismuth dichloride


Formule: C₂₁H₁₂BiCl₂F₉
MW: 715,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797186
Numéro CAS: 121882-75-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité