Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tri-p-tolylsulphonium hexafluorophosphate ≥90.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

T2041-1G
TCIAT2041-1GEA 105 EUR InStock
TCIAT2041-1G
Tri-p-tolylsulphonium hexafluorophosphate ≥90.0% (par HPLC)
Tri-p-tolylsulphonium hexafluorophosphate


Formule: C₂₁H₂₁F₆PS
Numéro MDL: MFCD06797187
Numéro CAS: 146062-15-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
Melting point 170.0 to 175.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité