Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Butynyl toluene-4-sulphonate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Butynyl 4-methylbenzenesulphonate, 3-Butynyl p-toluenesulphonate

T2046-5G
TCIAT2046-5GEA 129 EUR InStock
TCIAT2046-5G
3-Butynyl toluene-4-sulphonate ≥97.0% (par GC)
3-Butynyl toluene-4-sulphonate


Formule: C₁₁H₁₂O₃S
MW: 224,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041687
Numéro CAS: 23418-85-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=344696c665fb399f8d9b68c51114671e25cad8e1&vid=344696c665fb399f8d9b68c51114671e25cad8e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité