Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thionyle chlorure ∼1 mol/L dans le dichloromethane

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Thionyl dichloride

T2048-500ML
TCIAT2048-500MLEA 123 EUR InStock
TCIAT2048-500ML
Thionyle chlorure ∼1 mol/L dans le dichloromethane
Thionyle chlorure


Formule: Cl₂OS
MW: 118,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011449
Numéro CAS: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
ONU: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 14,09348
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7fb17ad1871e401ea0a8cbec8372ba1deed7e6b0&vid=f1ea142ed32de6d206e20cb221d09b8a470596f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Argentmetric titration) 9.0 to 11.5 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité