Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Etain (IV) chlorure ∼1 mol/L dans le dichloromethane

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Stannic chloride, Tin tetrachloride

T2053-100ML
TCIAT2053-100MLEA 66 EUR InStock
TCIAT2053-100ML
Etain (IV) chlorure ∼1 mol/L dans le dichloromethane
Etain (IV) chlorure


Formule: Cl₄Sn
MW: 260,52 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011242
Numéro CAS: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
ONU: 1760
ADR: 8,III
Merck Index: 14,08774
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fe822353a0b9bec0c7266d7c4266425af8a0575&vid=8f19d2923941e9ba7b540e6e222796d6bd56dcb6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Argentmetric titration) 18.0 to 20.0 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité