Tetrakis[N-phthaloyl-(R)-tert-leucinato]dirhodium bis(ethyl acetate) adduit
Fournisseur: TCI
T2054-100MG
TCIAT2054-100MGEA 226 EUR InStock
TCIAT2054-100MG
Tetrakis[N-phthaloyl-(R)-tert-leucinato]dirhodium bis(ethyl acetate) adduit
Tetrakis[N-phthaloyl-(R)-tert-leucinato]dirhodium bis(ethyl acetate)
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=457afcd6e3309fdf2735694d90ad16b2d554176c&vid=0b8aef11890164c4cef0a74f5161d8292053478e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Specific rotation [a]20/D -145 to -165 deg (C=0.05, CHCl3)
Elemental analysis (Nitrogen) 3.40 to 4.20 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité