Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,5-Trimethylbenzophenone ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T2062-1G
TCIAT2062-1GEA 125 EUR InStock
TCIAT2062-1G
2,4,5-Trimethylbenzophenone ≥95.0% (par GC)
2,4,5-Trimethylbenzophenone


Formule: C₁₆H₁₆O
Point d'ébullition: 328°C
Numéro MDL: MFCD08276423
Numéro CAS: 52890-52-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aaafd4be697df32a433b23f657ec2aff90764776&vid=aaafd4be697df32a433b23f657ec2aff90764776&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité