Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dimethylthexylchlorosilane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T2116-5G
TCIAT2116-5GEA 118 EUR InStock
TCIAT2116-5G
Dimethylthexylchlorosilane ≥95.0% (par GC)
Dimethylthexylchlorosilane


Formule: C₈H₁₉ClSi
Point d'ébullition: 56°C
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00012175
Numéro CAS: 67373-56-2
ONU: 2986
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c1f477a3ff248f01802e2f198bd06960327b488&vid=9c1f477a3ff248f01802e2f198bd06960327b488&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité