Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-4-(trifluorométhoxy)benzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)chlorobenzene

T2149-5G
TCIAT2149-5GEA 44 EUR InStock
TCIAT2149-5G
1-Chloro-4-(trifluorométhoxy)benzène ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-4-(trifluorométhoxy)benzène


Formule: C₇H₄ClF₃O
MW: 196,56 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Densité: 1.37
Numéro MDL: MFCD00040953
Numéro CAS: 461-81-4
EINECS: 207-315-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e28eccfa5227d62e005c17d7276a124a777a5f&vid=69e28eccfa5227d62e005c17d7276a124a777a5f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité