Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Iodo-2-(trifluorométhoxy)benzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T2152-5G
TCIAT2152-5GEA 68.2 EUR InStock
TCIAT2152-5G
1-Iodo-2-(trifluorométhoxy)benzène ≥98.0% (par GC)
1-Iodo-2-(trifluorométhoxy)benzène


Formule: C₇H₄F₃IO
MW: 288,01 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00042410
Numéro CAS: 175278-00-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3119b41c37ecd074240d460a50f2f5c5a4d9b439&vid=3119b41c37ecd074240d460a50f2f5c5a4d9b439&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité