Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-ɑ-D-glucopyranosyl-N,N,N',N'-tetramethylphosphorodiamidate ∼20% dans le benzène

Fournisseur: TCI
Danger

T2197-5G
TCIAT2197-5GEA 823 EUR InStock
TCIAT2197-5G
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-ɑ-D-glucopyranosyl-N,N,N',N'-tetramethylphosphorodiamidate ∼20% dans le benzène
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-alpha-D-glucopyranosyl-N,N,N',N'-tetramethylphosphorodiamidate


Formule: C₃₈H₄₇N₂O₇P
MW: 674,77 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797176
Numéro CAS: 143520-19-8
ONU: 1114
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (with Total Nitrogen) 18.0 to 22.0 w/w%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité