Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(p-Tolyl)-1-naphthylamine ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(p-Toluidino)naphthalene, N-(p-Tolyl)naphthalen-1-amine

T2201-500MG
TCIAT2201-500MGEA 475 EUR InStock
TCIAT2201-500MG
N-(p-Tolyl)-1-naphthylamine ≥96.0% (par GC)
N-(p-Tolyl)-1-naphthylamine


Formule: C₁₇H₁₅N
MW: 233,31 g/mol
Point d'ébullition: 360°C
Point de fusion: 78°C
Numéro MDL: MFCD00035709
Numéro CAS: 634-43-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 76.0 to 79.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité