Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trimethyl orthoisobutyrate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Orthoisobutyric Acid Trimethyl Ester, 1,1,1-Trimethoxy-2-methylpropane

T2208-25G
TCIAT2208-25GEA 151 EUR InStock
TCIAT2208-25G
Trimethyl orthoisobutyrate ≥98.0% (par GC)
Trimethyl orthoisobutyrate


Formule: C₇H₁₆O₃
MW: 148,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276428
Numéro CAS: 52698-46-1
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité