Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,4,5-Tetrakis(tert-butylthio)benzene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T2217-1G
TCIAT2217-1GEA 146 EUR InStock
TCIAT2217-1G
1,2,4,5-Tetrakis(tert-butylthio)benzene ≥98.0% (par GC)
1,2,4,5-Tetrakis(tert-butylthio)benzene


Formule: C₂₂H₃₈S₄
MW: 430,8000 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276431
Numéro CAS: 447463-65-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59305195b8d1689bbde7e602b613f8cd21434d1&vid=f59305195b8d1689bbde7e602b613f8cd21434d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité