Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Titanium(IV) dimethylamide, TDMAT, Tetrakis(dimethylamino)titanium(IV)

T2230-1G
TCIAT2230-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAT2230-1G
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV)


Formule: C₈H₂₄N₄Ti
MW: 224,17 g/mol
Point d'éclair: –30°C
Numéro MDL: MFCD00014861
Numéro CAS: 3275-24-9
EINECS: 221-904-3
ONU: 3399
ADR: 4.3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82a3e7f6417863bca939b9a879ff65e0d5a5badd&vid=b59efb47fce80dc0ba517a1a4fccab617f25a80e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité