Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(8-quinolinolato)aluminum ≥98.0% (par analyse titrimétrique), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI
Synonyms: 8-Quinolinol Aluminum Complex, Alq3, Aluminum Tris(8-hydroxyquinolinate), Aluminum triquinolin-8-olate

T2238-5G
TCIAT2238-5GEA 186 EUR InStock
TCIAT2238-5G
Tris(8-quinolinolato)aluminum ≥98.0% (par analyse titrimétrique), purifié par sublimation
Tris(8-quinolinolato)aluminum


Formule: C₂₇H₁₈AlN₃O₃
MW: 459,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191693
Numéro CAS: 2085-33-8
EINECS: 218-227-0
Merck Index: 14,00370
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Drying loss max. 1.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité