Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(3-Méthylphényl)-N',N'-bis{4-[(3-méthylphényl)(phényl)amino]phényl}-N-phényl-1,4-benzènediamine ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N1-Phenyl-N4,N4-bis(4-(phenyl(m-tolyl)amino)phenyl)-N1-(m-tolyl)benzene-1,4-diamine, m-MTDATA

T2251-100MG
TCIAT2251-100MGEA 58.3 EUR InStock
TCIAT2251-100MG
N-(3-Méthylphényl)-N',N'-bis{4-[(3-méthylphényl)(phényl)amino]phényl}-N-phényl-1,4-benzènediamine ≥98.0% (sur base azote total)
N-(3-Méthylphényl)-N',N'-bis{4-[(3-méthylphényl)(phényl)amino]phényl}-N-phényl-1,4-benzènediamine


Formule: C₅₇H₄₈N₄
MW: 789,04 g/mol
Point de fusion: 210°C
Numéro MDL: MFCD00799401
Numéro CAS: 124729-98-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité