Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tri-tert-butylphosphonium tetraphenylborate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

T2258-1G
TCIAT2258-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAT2258-1G
Tri-tert-butylphosphonium tetraphenylborate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tri-tert-butylphosphonium tetraphenylborate


Formule: C₃₆H₄₈BP
Numéro CAS: 131322-08-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité