Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,4-Trihydroxydiphenylmethane ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Benzylpyrogallol

T2259-5G
TCIAT2259-5GEA 66 EUR InStock
TCIAT2259-5G
2,3,4-Trihydroxydiphenylmethane ≥98.0% (par HPLC)
2,3,4-Trihydroxydiphenylmethane


Formule: C₁₃H₁₂O₃
MW: 216,24 g/mol
Point d'ébullition: 255°C
Numéro CAS: 17345-66-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité