Tri-p-tolylbismuthine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tris(4-methylphenyl)bismuthine, Tris(p-tolyl)bismuthine
T2261-1G
TCIAT2261-1GEA 147 EUR InStock
TCIAT2261-1G
Tri-p-tolylbismuthine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tri-p-tolylbismuthine
Formule: C₂₁H₂₁Bi
MW: 482,38 g/mol
Numéro CAS: 5142-75-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Solubility in THF almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité