N,N,N',N'-Tetrakis(p-tolyl)benzidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N4,N4,N4',N4'-Tetra-p-tolyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, N,N,N',N'-Tetrakis(4-methylphenyl)benzidine
T2269-5G
TCIAT2269-5GEA 109 EUR InStock
TCIAT2269-5G
N,N,N',N'-Tetrakis(p-tolyl)benzidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N,N',N'-Tetrakis(p-tolyl)benzidine
Formule: C₄₀H₃₆N₂
MW: 544,74 g/mol
Numéro MDL: MFCD00799300
Numéro CAS: 76185-65-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité