Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3,4-thiophènedicarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Thiophene-3,4-dicarboxylic acid

T2280-1G
TCIAT2280-1GEA 114 EUR InStock
TCIAT2280-1G
Acide 3,4-thiophènedicarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3,4-thiophènedicarboxylique


Formule: C₆H₄O₄S
MW: 172,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00067079
Numéro CAS: 4282-29-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d26c6559beb1c7888bc305facde9040cb562065&vid=5d26c6559beb1c7888bc305facde9040cb562065&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 230.0 to 234.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité