Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-ɑ-Tocopherylquinone ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

T2283-500MG
TCIAT2283-500MGEA 179 EUR InStock
TCIAT2283-500MG
D-ɑ-Tocopherylquinone ≥97.0% (par HPLC)
D-alpha-Tocopherylquinone


Formule: C₂₉H₅₀O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00135657
Numéro CAS: 7559-04-8
EINECS: 231-450-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 97.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité