Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trimethoprim ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

T2286-25G
TCIAT2286-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAT2286-25G
Trimethoprim ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Trimethoprim


Formule: C₁₄H₁₈N₄O₃
Numéro MDL: MFCD00036761
Numéro CAS: 738-70-5
EINECS: 212-006-2
Merck Index: 14,09709
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e35965d50481a261179e2454e53e0807cc3d018d&vid=e35965d50481a261179e2454e53e0807cc3d018d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 199.0 to 205.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité