Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Trifluorométhoxy)benzaldéhyde ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T2302-5G
TCIAT2302-5GEA 138 EUR InStock
TCIAT2302-5G
2-(Trifluorométhoxy)benzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
2-(Trifluorométhoxy)benzaldéhyde


Formule: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Point d'ébullition: 76°C
Point d'éclair: 67°C
Numéro MDL: MFCD00042405
Numéro CAS: 94651-33-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eeeafa707089ba6c5eaa834fafcf55ec12b2703d&vid=eeeafa707089ba6c5eaa834fafcf55ec12b2703d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité