Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triamcinolone ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9alpha-Fluoro-11beta,16alpha,17,21-tetrahydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, Fluoxyprednisolone

T2303-1G
TCIAT2303-1GEA 136 EUR InStock
TCIAT2303-1G
Triamcinolone ≥98.0% (par HPLC)
Triamcinolone


Formule: C₂₁H₂₇FO₆
MW: 394,44 g/mol
Point de fusion: 269°C
Numéro CAS: 124-94-7
EINECS: 204-718-7
Merck Index: 14,09595
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +67.0 to +72.0 deg (C=1, DMF)
Solubility in N,N-DMF almost transparency
Drying loss max. 2.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité