Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tribromofluorométhane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T2304-5G
TCIAT2304-5GEA 91.3 EUR InStock
TCIAT2304-5G
Tribromofluorométhane ≥98.0% (par GC)
Tribromofluorométhane


Formule: Br₃CF
MW: 270,72 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Point de fusion: -73°C
Densité: 1,8211 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000366
Numéro CAS: 353-54-8
EINECS: 206-535-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e095d4e4ab047b36631f125623e58f9bbd54e27a&vid=e095d4e4ab047b36631f125623e58f9bbd54e27a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité