Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,4-Trifluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T2305-1G
TCIAT2305-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAT2305-1G
2,3,4-Trifluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2,3,4-Trifluorobenzonitrile


Formule: C₇H₂F₃N
MW: 157,09 g/mol
Point d'ébullition: 116 - 118 °C (100 -rr)
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00013288
Numéro CAS: 143879-80-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b54fa8a526b43a8b14eea1e02eafa8bfa90b974&vid=2b54fa8a526b43a8b14eea1e02eafa8bfa90b974&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité